Få mere at vide
5-Phospho-D-ribose 1-Diphosphate Pentasodium Salt, 75%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Phospho-D-ribose 1-Diphosphate Pentasodium Salt |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13O14P3.5Na/c6-3-2(1-16-20(8,9)10)17-5(4(3)7)18-22(14,15)19-21(11,12)13;;;;;/h2-7H,1H2,(H,14,15)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);;;;;/q;5*+1/p-5/t2-,3-,4-,5-;;;;;/m1...../s1 |
| Formel vægt | 499.8615 |