Få mere at vide
5-Phenylthiophen-2-carboxylsyre, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10412064
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10412064 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10089171 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10262822 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10412064 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC10501DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19163-24-7
Molekylær formel C11H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 204.243
InChI nøgle QGMFBCDNJUZQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-2-thiophene carboxylic acid, pubchem19533, 5-phenyl-2-thenoic acid, 2-carboxy-5-phenylthiophene, 5-phenyl 2-thiophenecarboxylic acid, 5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 736494
IUPAC navn 5-phenylthiophen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 204.25
Procent renhed 95%