Få mere at vide
5-Phenylthiophen-2-carboxylsyre, 95+%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 204.25 |
| Procent renhed | 95% |