Få mere at vide
5-Phenylthio-2-aminobenzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(phenylthio)-2-aminobenzimidazole |
| CAS | 53065-28-4 |
| Molekylær formel | C13 H11 N3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazol-2-amine','6-(phenylthio)-, 1H-Benzimidazol-2-amine','5-(phenylthio)- (9CI), 6-(Phenylthio)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-(phenylthio)benzimidazole, 5-Phenylthio-2-aminobenzimidazole, Fenbendazole-amine, 5-(Phenylthio)-2-aminobenzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3S/c14-13-15-11-7-6-10(8-12(11)16-13)17-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,14,15,16) |
| SMIL | Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 5-phenylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.31 |
| Formel vægt | 241.0674 |