Få mere at vide
5-Phenyltetrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10606534 100 g Glasflaske 100g
10194061 5 g Glasflaske 5g
10307481 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10606534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263721000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18039-42-4 | C7H6N4 | 146.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18039-42-4
Molekylær formel C7H6N4
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00022388
InChI nøgle MARUHZGHZWCEQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1h-tetrazole, 5-phenyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenyl, 2h-tetrazole, 5-phenyl, phenyltetrazole, 5-phenyl tetrazole, expandex 5pt, expandex ox 5pt, kempore 50xpt, 5-phenyltetrazole van
PubChem CID 87425
IUPAC navn 5-phenyl-2H-tetrazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NNN=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyltetrazole
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vægt 146.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Phenyltetrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH044-Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /