Få mere at vide
5-Phenylpyridin-2-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10537874
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10537874 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10402664 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10537874 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55001DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 75754-04-0
Molekylær formel C12H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 199.209
MDL nummer MFCD04114189
InChI nøgle CNCJXSKAKGXNKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenylpicolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenylpicolinicacid, pubchem22107, 5-phenyl-picolinic acid, acmc-1bb5a, 2-carboxy-5-phenylpyridine, 3-phenyl-6-carboxypyridine, 5-phenyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2762870
IUPAC navn 5-phenylpyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 199.21
Procent renhed 95%