Få mere at vide
5-Phenylpyridin-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275954
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275954 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10547874 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275954 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55004CB
Kemiske identifikatorer
CAS 780800-85-3
Molekylær formel C12H9NO
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD10700050
InChI nøgle IMMPVOLAPKOFFB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 26343603
IUPAC navn 5-phenylpyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 5-phenyl-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-phenyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-phenyl
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%