Få mere at vide
5-Phenyloxazolidin-2,4-dion, TRC
Artikelnummer. 30415189
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415189 1 g
30409634 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30415189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3358001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5841-63-4
Molekylær formel C9 H7 N O3
Molekylvægt (g/mol) 177.16
Synonym 5-Phenyl-2,4-oxazolidinedione, 2-Oxo-5-phenyl-4-oxazolidinone, 5-Phenyl-2,4-dioxooxazolidine, 5-Phenyloxazolidinedione, NSC 27303
IUPAC navn 5-phenyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion
SMIL O=C1NC(=O)C(O1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyloxazolidine-2,4-dione
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H7NO3/c11-8-7(13-9(12)10-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11,12)
Formel vægt 177.0426