Få mere at vide
5-Phenyloxazol, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Tekniske data
Tekniske data
| Alpha vektor | PHENYLOXAZOLE |
| Kemisk navn eller materiale | 5-Phenyloxazole |
| CAS | 1006-68-4 |
| Farve | Brun til gul |
| Infrarødt spektrum | Conforms |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C9 H7 N O |
| MDL nummer | 00067074 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.16 |
| Vis mere |