Få mere at vide
5-Phenyloxazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17740629 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17740629 1 g
17750629 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17740629 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264220010
Tekniske data
Alpha vektor PHENYLOXAZOLE
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyloxazole
CAS 1006-68-4
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9 H7 N O
MDL nummer 00067074
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Fysisk form Crystals or Low Melting Solid