Få mere at vide
(5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679364
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10679364 1 g 1g
10557673 250 mg 250mg
10317254 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10679364 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30509DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1619-37-0
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD01444104
InChI nøgle BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1481082
IUPAC navn (5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl)methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 5-phenylisoxazol-3-yl methanol, 5-phenyl-3-isoxazolyl methanol, 5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-phenyl, 3-hydroxymethyl-5-phenylisoxazole, 5-phenylisoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-phenylisoxazole-3-methanol, 3-isoxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-3-hydroxymethylisoxazole, 5-phenyl-isoxazol-3-yl methanol
Formel vægt 175.19
Procent renhed 97%