missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Phenylhydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Phenylhydantoin |
| CAS | 89-24-7 |
| Molekylær formel | C9 H8 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,4-Imidazolidinedione','5-phenyl-, Hydantoin','5-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 5-Phenyl-2,4-imidazolidinedione, (±)-5-Phenylhydantoin, 5-Phenylhydantoin, 5-Phenylimidazoline-2,4-dione, DL-5-Phenylhydantoin, NSC 27302, NSC 40885, NSC 51847, Phenylhydantoin |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c12-8-7(10-9(13)11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H2,10,11,12,13) |
| SMIL | O=C1NC(C(=O)N1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vægt | 176.0586 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?