Learn More
5-Phenylcyclohexane-1,3-dione, 97%
Product Code. 11470093
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11470093 25 g 25g
11460093 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11470093 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12136.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 493-72-1 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 493-72-1
Molekylær formel C12H12O2
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00051846
InChI nøgle ZFVDSCASCRHXCP-SNVBAGLBSA-N
PubChem CID 568962
IUPAC navn 5-phenylcyclohexan-1,3-dion
SMIL OC1=CC(=O)C[C@@H](C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
Smeltepunkt ∼185°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 1103470
Synonym 5-phenyl-1,3-cyclohexanedione, 5-phenyl-cyclohexane-1,3-dione, 1,3-cyclohexanedione, 5-phenyl, acmc-1anml, 5-phenylcyclohexan-1,3-dione, 1,3-dioxo-5-phenylcyclohexane, 5phenylcyclohexane-1, 3-dione, 1,3-cyclohexanedione,5-phenyl, 5-phenyl-cyclohexane-1, 3-dione
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%