Få mere at vide
5-Phenyl-2-furoylchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315409
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315409 1 g 1g
11325409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50403.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 57489-93-7 | Molekylformel: C11H7ClO2 | Molekylvægt: 206,625 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57489-93-7
Molekylær formel C11H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 206.625
MDL nummer MFCD02258033
InChI nøgle YUCYPPIIPWVJMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, 5-phenyl-2-furoyl chloride, acmc-20am1i, 2-furancarbonyl chloride, 5-phenyl
PubChem CID 2772079
IUPAC navn 5-phenylfuran-2-carbonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyl-2-furoyl chloride
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 206.63