Få mere at vide
5-Phenyl-2,4-oxazolidinedion, Mikromol™
Artikelnummer. 30051088
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051088 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051088 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1808.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Phenyl-2,4-oxazolidinedion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyloxazolidine-2,4-dione
CAS 5841-63-4
Analyt- eller komponentnavne 5-Phenyloxazolidine-2,4-dione
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H7 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Phenyl-2,4-oxazolidinedione, 2-Oxo-5-phenyl-4-oxazolidinone, 5-Phenyl-2,4-dioxooxazolidine, 5-Phenyloxazolidinedione, NSC 27303
InChI formel InChI=1S/C9H7NO3/c11-8-7(13-9(12)10-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11,12)
SMIL O=C1NC(=O)C(O1)c2ccccc2
IUPAC navn 5-phenyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 177.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 177,0426 g/mol