Få mere at vide
5-Phenyl-1H-tetrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Phenyl-1H-tetrazole |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4/c1-2-4-6(5-3-1)7-8-10-11-9-7/h1-5H,(H,8,9,10,11) |
| Formel vægt | 146.0592 |