Få mere at vide
5-Phenyl-1H-tetrazole, 99%
Artikelnummer. 11491677
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491677 25 g 25g
11401687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25664.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18039-42-4 | C7H6N4 | 146.153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18039-42-4
Molekylær formel C7H6N4
Molekylvægt (g/mol) 146.153
MDL nummer MFCD00022388
InChI nøgle MARUHZGHZWCEQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1h-tetrazole, 5-phenyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenyl, 2h-tetrazole, 5-phenyl, phenyltetrazole, 5-phenyl tetrazole, expandex 5pt, expandex ox 5pt, kempore 50xpt, 5-phenyltetrazole van
PubChem CID 87425
IUPAC navn 5-phenyl-2H-tetrazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NNN=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyl-1H-tetrazole
Smeltepunkt ∼215°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Formel vægt 146.15
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Phenyl-1H-tetrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH044-Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-phenyl-1H-Tetrazole