Få mere at vide
5-Phenyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 280 °C til 285 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 188.19 |
| Procent renhed | 97% |