Få mere at vide
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole |
| CAS | 1680-44-0 |
| Molekylær formel | C8 H7 N3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-11-10-8/h1-6H,(H,9,10,11) |
| SMIL | c1ccc(cc1)c2cn[nH]n2 |
| IUPAC navn | 4-phenyl-2H-triazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.161 |
| Formel vægt | 145.064 |