Få mere at vide
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole, TRC
Artikelnummer. 30425707
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30425707 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30425707 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP400108100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole
CAS 1680-44-0
Molekylær formel C8 H7 N3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7N3/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-11-10-8/h1-6H,(H,9,10,11)
SMIL c1ccc(cc1)c2cn[nH]n2
IUPAC navn 4-phenyl-2H-triazole
Molekylvægt (g/mol) 145.161
Formel vægt 145.064