Få mere at vide
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 830-78-4 |
| Molekylær formel | C9H7N3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N3O2/c13-9(14)8-7(10-12-11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,13,14)(H,10,11,12) |
| SMIL | OC(C1=N[N][NH]=C1C2=CC=CC=C2)=O |
| IUPAC navn | 5-phenyl-1λ^{4},2λ^{2},3-triazacyclopenta-3,5-diene-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.17 |
| Formel vægt | 189.0538 |