Få mere at vide
5-Phenyl-1-pentyne, 98+%
Artikelnummer. 11392517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392517 5 g 5g
11302527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11608.06
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 1823-14-9 | C11H12 | 144.22 g/mol
5-Phenyl-1-pentyn bruges også som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler. Det bruges også til at lave andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Phenyl-1-pentyn bruges også som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler. Det bruges også til at lave andre kemikalier.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1823-14-9
Molekylær formel C11H12
Molekylvægt (g/mol) 144.22
MDL nummer MFCD00039813
InChI nøgle KOSORCNALVBYBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1-pentyne, pent-4-yn-1-ylbenzene, benzene, 4-pentynyl, 5-phenylpentyne, unii-b4qv76z86q, pent-4-ynyl-benzene, ccris 7101, pent-4-yn-1-yl benzene, 5-phenyl pentyne, 4-pentynylbenzene #
PubChem CID 74573
IUPAC navn pent-4-ynylbenzen
SMIL C#CCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyl-1-pentyne
Tæthed 0.95
Kogepunkt 94°C (50 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lineær formel C6H5(CH2)3C≡CH
Brydningsindeks 1.5165
Mængde 5 g
Beilstein 2074729
Formel vægt 144.22
Procent renhed ≥98%