Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Phenyl-1-pentanol |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Kogepunkt | 155.0°C |
| Flammepunkt | >110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |