Få mere at vide
5-Phenyl-1-pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388595
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388595 1 g 1g
11398595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388595 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12070.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10521-91-2 | C11H16O | 164.248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10521-91-2
Molekylær formel C11H16O
Molekylvægt (g/mol) 164.248
MDL nummer MFCD00002979
InChI nøgle DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1-pentanol, benzenepentanol, 5-phenylpentanol, phenylamyl alcohol, phenylpentanol, 1-pentanol, 5-phenyl, pentanol, 5-phenyl, phenylpentanol van, unii-63ax6o7zxd, 5-phenyl-pentanol
PubChem CID 61523
IUPAC navn 5-phenylpentan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyl-1-pentanol
Tæthed 0.975
Kogepunkt 113°C to 114°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.516
Mængde 1 g
Beilstein 1935233
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 164.25
Procent renhed 97%