missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 7693-77-8 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Phenyl-2-oxazolidinone, (±)-Resedine, 2-Oxo-5-phenyl-1,3-oxazolidine, 5-Phenyl-2-oxazolidone, Resedine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-10-6-8(12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11) |
| SMIL | O=C1NCC(O1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.173 |
| Formel vægt | 163.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?