Få mere at vide
5-Phenyl-1,3-oxazole, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Phenyl-1,3-oxazole |
| CAS | 1006-68-4 |
| Molekylær formel | C9H7NO |
| MDL nummer | MFCD00067074 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | O1C=NC=C1C1=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.16 |
| Procent renhed | 97% |