Få mere at vide
5-Phenyl-1,3-oxazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561682
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10561682 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10571682 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10346784 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561682 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC10201CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 99924-18-2
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD00105447
InChI nøgle RUKDIKJSGDVSIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 5-phenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, buttpark 15357-35, 4-carboxy-5-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-phenyl, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-ylcarboxylic acid, saltdata: free, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydro-5,8-dimethoxy-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2776299
IUPAC navn 5-phenyl-1,3-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C(OC=N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 189.17
Procent renhed 97%