Få mere at vide
(5-Phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10573002
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10573002 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10436272 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10573002 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC10209CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 352018-88-3
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD03086105
InChI nøgle LVHWTAMRDRDXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyloxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazole-4-methanol, 4-oxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-4-oxazolyl methanol, 5-phenyl-oxazol-4-yl-methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776302
IUPAC navn (5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 175.19
Procent renhed 95%