Få mere at vide
(5-Phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10436272
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10436272
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC10209DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 352018-88-3
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD03086105
InChI nøgle LVHWTAMRDRDXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyloxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazole-4-methanol, 4-oxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-4-oxazolyl methanol, 5-phenyl-oxazol-4-yl-methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776302
IUPAC navn (5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 175.19
Procent renhed 95%