Få mere at vide
5-Phenyl-1,2,4-triazin-3-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Phenyl-1,2,4-triazin-3-amine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N4/c10-9-12-8(6-11-13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,10,12,13) |
| Formel vægt | 172.0749 |