Få mere at vide
5-phenoxy-2-furonsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10600665
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10600665 1 g 1g
10659325 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10600665 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. HTS06019DA
Kemiske identifikatorer
CAS 60698-32-0
Molekylær formel C11H8O4
Molekylvægt (g/mol) 204.18
MDL nummer MFCD01925067
InChI nøgle QQKXTFLRAZKJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenoxy-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-phenoxy, 5-phenoxy-furan-2-carboxylic acid, maybridge3_002285, 5-phenoxypyromucic acid
PubChem CID 2812790
IUPAC navn 5-phenoxyfuran-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenoxy-2-furoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 204.18
Procent renhed 97%