Få mere at vide
5-Pentadecylresorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Pentadecylresorcinol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-16-20(22)18-21(23)17-19/h16-18,22-23H,2-15H2,1H3 |
| Formel vægt | 320.2715 |
| Procent renhed | >95% |