missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Pentadecylresorcinol Dimethyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30418317
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418317 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418317 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP26699550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Pentadecylresorcinol Dimethyl Ether
CAS 23032-48-6
Molekylær formel C26 H31 N O12
Mængde 50 mg
Synonym 1,3-Dimethoxy-5-pentadecylbenzene, 1-(3,5Ddimethoxyphenyl)-pentadecane
InChI formel InChI=1S/C26H31NO12/c1-14-11-22(32)37-17-12-15(6-7-16(14)17)36-26-24(34)23(33)25(18(13-28)38-26)35-10-4-2-3-5-21(31)39-27-19(29)8-9-20(27)30/h6-7,11-12,18,23-26,28,33-34H,2-5,8-10,13H2,1H3/t18?,23?,24?,25-,26+/m0/s1
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC(CO)[C@H](OCCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)C(O)C3O)ccc12
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 6-[(3R,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]oxyhexanoate
Molekylvægt (g/mol) 549.524
Formel vægt 549.185
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.