Få mere at vide
5-(p-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20) |
| Formel vægt | 266.1055 |
| Procent renhed | >95% |