Få mere at vide
5-Oxotetrahydrofuran-2,3-dicarboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005816
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31005816 1 g 1g
30997698 250 mg 250mg
31001134 5 g 5g
31000597 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31005816 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1265301g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Oxotetrahydrofuran-2,3-dicarboxylic acid
CAS 4702-32-3
Molekylær formel C6H6O6
MDL nummer MFCD00005397
Mængde 1 g
SMIL O=C1OC(C(O)=O)C(C(O)=O)C1
Molekylvægt (g/mol) 174.11
Procent renhed 95%