Få mere at vide
5-Oxorosuvastatin, Mikromol™
Description
5-Oxorosuvastatin
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Oxorosuvastatin |
| CAS | 1422619-13-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Oxorosuvastatin |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C22 H26 F N3 O6 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Rosuvastatin Calcium Imp. C (EP), Rosuvastatin Imp. C (EP), 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3-hydroxy-5-oxo-, (3R,6E)-, 5-Oxorosuvastatin, Rosuvastatin Calcium Imp C (EP), Rosuvastatin Calcium Impurity C, Rosuvastatin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26FN3O6S/c1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32/h5-10,13,17,28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30)/b10-9+/t17-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)c1nc(nc(c2ccc(F)cc2)c1\C=C\C(=O)C[C@@H](O)CC(=O)O)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | (E,3R)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3-hydroxy-5-oxohept-6-enoic acid |
| Show More |