Learn More
5-Oxorosuvastatin Methyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Oxorosuvastatin Methyl Ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28FN3O6S/c1-14(2)21-19(11-10-17(28)12-18(29)13-20(30)33-4)22(15-6-8-16(24)9-7-15)26-23(25-21)27(3)34(5,31)32/h6-11,14,18,29H,12-13H2,1-5H3/b11-10+/t18-/m1/s1 |
| Formel vægt | 493.1683 |