Få mere at vide
5-Oxohexanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Oxohexanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 13984-57-1 |
| Molekylær formel | C8H14O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Acetylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-oxocaproate, Ethyl 5-oxohexanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCC(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 5-oxohexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vægt | 158.0943 |