Få mere at vide
5-Oxo Rosuvastatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Oxorosuvastatin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26FN3O6S/c1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32/h5-10,13,17,28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30)/b10-9+/t17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 479.1526 |
| Procent renhed | >95% |