missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Oxo Pitavastatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Oxo Pitavastatin |
| CAS | 222306-15-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C25 H22 F N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3R,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22FNO4/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31/h1-4,7-12,16,19,29H,5-6,13-14H2,(H,30,31)/b12-11+/t19-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H](CC(=O)O)CC(=O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4 |
| IUPAC navn | (E,3R)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3-hydroxy-5-oxohept-6-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.44 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?