Få mere at vide
5-Oxo Pitavastatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Oxo Pitavastatin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22FNO4/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31/h1-4,7-12,16,19,29H,5-6,13-14H2,(H,30,31)/b12-11+/t19-/m1/s1 |
| Formel vægt | 419.1533 |
| Procent renhed | >95% |