missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Oxo Pitavastatin, TRC

Produktkod. 30415915
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
30415915 25 mg
30423127 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30415915 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO86435025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 222306-15-2
Molekylær formel C25 H22 F N O4
Molekylvægt (g/mol) 419.44
Synonym (3R,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoic Acid
IUPAC navn (E,3R)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3-hydroxy-5-oxohept-6-enoic acid
SMIL O[C@@H](CC(=O)O)CC(=O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale 5-Oxo Pitavastatin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H22FNO4/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31/h1-4,7-12,16,19,29H,5-6,13-14H2,(H,30,31)/b12-11+/t19-/m1/s1
Formel vægt 419.1533
Procent renhed >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.