Få mere at vide
5-Oxo-L-proline-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Oxo-L-proline-d5 |
| CAS | 1086136-22-2 |
| Molekylær formel | C5 D5 H2 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | L-Proline-2,3,3,4,4-d5','5-oxo- (ACI), 5-Oxo-L-proline-2,3,3,4,4-d5 (ACI), L-Pyroglutamic acid-2,3,4,4,5-d5, L-Pyroglutamic acid-d5, (5S)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic-3,3,4,4,5-d5 acid, Pidolic Acid-D5, L-2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5-d5-5-carboxylic Acid, 5-Oxo-L-proline-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3D |
| SMIL | [2H]C1([2H])C(=O)N[C@]([2H])(C(=O)O)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (2S)-2,3,3,4,4-pentadeuterio-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.1448 |
| Formel vægt | 134.074 |