Få mere at vide
5-Oxo-DL-proline-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Oxo-DL-proline-d5 |
| CAS | 352431-30-2 |
| Molekylær formel | C5 2H5 H2 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Proline-2,3,3,4,4-d5','5-oxo- (9CI), 5-Oxoproline-2,3,3,4,4-d5, 5-Oxo-DL-proline-2,3,3,4,4-d5, 2-Pyrrolidone-5-carboxylic-3,3,4,4,5-d5 acid, DL-Pyroglutamic acid-d5, DL-Pidolic Acid-D5, DL-2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5-d5-5-carboxylic Acid, 5-Oxo-DL-proline-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3D |
| SMIL | [2H]C1([2H])C(=O)NC([2H])(C(=O)O)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,3,4,4-pentadeuterio-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.14 |
| Formel vægt | 134.074 |