Få mere at vide
5’-Oxo Amisulpride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Oxo Amisulpride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O5S/c1-4-20-11(6-7-16(20)21)10-19-17(22)12-8-15(26(23,24)5-2)13(18)9-14(12)25-3/h8-9,11H,4-7,10,18H2,1-3H3,(H,19,22) |
| Formel vægt | 383.1515 |