Få mere at vide
5-Oxo-5-fenylvalerinsyre, TRC
Artikelnummer. 30426352
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30426352 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30426352 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8701882.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Oxo-5-phenylvaleric Acid
CAS 1501-05-9
Molekylær formel C11H12O3
Mængde 2.5 g
Synonym delta-Oxobenzenepentanoic Acid, 4-Benzoylbutanoic Acid, 4-Benzoylbutyric Acid, 5-Oxo-5-phenylpentanoic Acid, 5-Phenyl-5-oxopentanoic Acid, 5-Phenyl-5-oxovaleric Acid, NSC 10139, gamma-Benzoylbutyric Acid
InChI formel InChI=1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14)
SMIL OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 5-oxo-5-phenylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Formel vægt 192.0786