Få mere at vide
5-Oxo-5-fenylvalerinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Oxo-5-phenylvaleric Acid |
| CAS | 1501-05-9 |
| Molekylær formel | C11H12O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | delta-Oxobenzenepentanoic Acid, 4-Benzoylbutanoic Acid, 4-Benzoylbutyric Acid, 5-Oxo-5-phenylpentanoic Acid, 5-Phenyl-5-oxopentanoic Acid, 5-Phenyl-5-oxovaleric Acid, NSC 10139, gamma-Benzoylbutyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 5-oxo-5-phenylpentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vægt | 192.0786 |