missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetic Acid |
| CAS | 90609-03-3 |
| Molekylær formel | C9H15NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3/c1-2-5-10-7(6-9(12)13)3-4-8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCCN1C(CC(=O)O)CCC1=O |
| IUPAC navn | 2-(5-oxo-1-propylpyrrolidin-2-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vægt | 185.1052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?