Få mere at vide
5-Oxo-1-(2-thienylmethyl)pyrrolidin-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374382
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10374382 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10753813 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374382 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. DFP00358DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175136-92-2
Molekylær formel C10H11NO3S
Molekylvægt (g/mol) 225.262
MDL nummer MFCD00084927
InChI nøgle HNEDKCTVOYJYQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 614397
IUPAC navn 5-oxo-1-(thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidin-3-carboxylsyre
SMIL C1C(CN(C1=O)CC2=CC=CS2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Oxo-1-(2-thienylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 5-oxo-1-2-thienylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 4-carboxy-1-then-2-yl pyrrolidin-2-one, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-thien-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, maybridge1_003341, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid #, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl-pyrrolidine-3-ca rboxylic acid
Formel vægt 225.27
Procent renhed 97%