missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(Oxiranylmethoxy)-2,3,4,9-tetrahydrocarbazole, TRC

Artikelnummer. 30416422
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416422 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8470555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(Oxiranylmethoxy)-2,3,4,9-tetrahydrocarbazole
CAS 58457-32-2
Molekylær formel C15 H17 N O2
Mængde 5 mg
Synonym 2,3,4,9-Tetrahydro-5-(2-oxiranylmethoxy)carbazole
InChI formel InChI=1S/C15H17NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h3,6-7,10,16H,1-2,4-5,8-9H2
SMIL C(Oc1cccc2[nH]c3CCCCc3c12)C4CO4
IUPAC navn 5-(oxiran-2-ylmethoxy)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
Molekylvægt (g/mol) 243.301
Formel vægt 243.126
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.